主要文件
GF67435511
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
别名:
CU060230
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
描述
light tight (lt)
表单
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
制造商/商品名称
Goodfellow 674-355-11
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)