主要文件
GF66344687
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
别名:
ET316300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$461.00
$461.00
预计发货时间2025年4月24日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$461.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$461.00
预计发货时间2025年4月24日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 663-446-87
重量
500 g
标称颗粒尺寸
5 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)