主要文件
GF65246946
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
别名:
PT047913
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$3,400.00
$3,400.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$3,400.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$3,400.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 652-469-46
长度
100 mm
直径
1.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)