主要文件
GF64965392
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, as rolled
别名:
AU010300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,970.00
$2,970.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,970.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$2,970.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
foil (temper - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 649-653-92
尺寸 × 厚度
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)