主要文件
GF64052647
powder, 75 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
别名:
TE006010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,030.00
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,030.00
About This Item
UNSPSC代码:
12141913
NACRES:
NA.23
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99.5%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 640-526-47
重量
200 g
最大零件尺寸
75 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)