主要文件
GF64047832
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 300 x 300mm, 0.50mm thickness, as rolled
别名:
CO153050
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,350.00
$1,350.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,350.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
$1,350.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 640-478-32
尺寸 × 厚度
300x300 mm × 0.50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)