主要文件
GF63977439
不锈钢-AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.13 mm
别名:
FF217199
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$370.00
$370.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$370.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$370.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 639-774-39
长度
500 mm
外径
1.65 mm
壁厚度
0.13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)