主要文件
GF63935860
聚丙烯
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g, condition isotactic
别名:
PP306315
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$360.00
$360.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$360.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$360.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 639-358-60
重量
100 g
标称颗粒尺寸
4 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)