主要文件
GF63606090
Stainless steel - AISI 301
foil, thickness 1 mm, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, size 150 × 150 mm, temper hard
别名:
FE270310
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$484.00
5 EA
$1,840.00
10 EA
$3,390.00
$484.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$484.00
5 EA
$1,840.00
10 EA
$3,390.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$484.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 636-060-90
尺寸
150 × 150 mm
厚度
1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)