主要文件
GF63573789
foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.999%
别名:
AL000580
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141702
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
foil
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 635-737-89
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.125 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)