主要文件
GF63432930
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
别名:
PT020260
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,510.00
$2,510.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,510.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$2,510.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
表单
foil (temper - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 634-329-30
尺寸 × 厚度
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)