主要文件
GF62302531
Alumina
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
别名:
AL606022
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$225.00
$225.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$225.00
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
$225.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
方案
≥99.99%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 623-025-31
重量
20 g
最大零件尺寸
0.1 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)