主要文件
GF60943822
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 2 m, coil width 315 mm
别名:
ES301865
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$920.00
$920.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$920.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$920.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 609-438-22
长度
2 m
线圈宽度
315 mm
厚度
0.006 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)