主要文件
GF60377519
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0009 mm, L 0.1 m, coil width 315 mm
别名:
ES301009
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$457.00
$457.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$457.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$457.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 603-775-19
长度
0.1 m
线圈宽度
315 mm
厚度
0.0009 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)