主要文件
GF60335995
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co69%/B 12%/Si12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, coil width 50 mm, length 1 m
别名:
CO820250
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$725.00
$725.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$725.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$725.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 603-359-95
长度
1 m
线圈宽度
50 mm
厚度
0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)