主要文件
GF60030649
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 1m coil, 0.030mm thickness, annealed
别名:
TI040300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$4,300.00
$4,300.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$4,300.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$4,300.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
annealed
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 600-306-49
尺寸 × 厚度
1 m × 0.030 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)