Merck
GF57552082
powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.+%
别名:
FE006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.0%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 575-520-82
電阻係數
9.71 μΩ-cm
重量
2000 g
零件最大尺寸
60 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials