Merck
GF47660418
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
别名:
FE006020
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$353.00
$353.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$353.00
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141721
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$353.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99.0%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 476-604-18
电阻率
9.71 μΩ-cm
重量
1000 g
最大零件尺寸
60 μm
沸点
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3