主要文件
GF56798702
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, annealed
别名:
FA140250
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$430.00
$430.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$430.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
$430.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
形狀
annealed
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 567-987-02
尺寸 × 厚度
0.5 m × 0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)