主要文件
GF55796372
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
200g lump, 10mm max. lump size, pellets
别名:
NK206100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,260.00
$1,260.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,260.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,260.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
pellets
制造商/商品名称
Goodfellow 557-963-72
重量
200 g
最大肿块尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)