主要文件
GF55365240
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 200mm x 12.0mm diameter, annealed
别名:
NI047910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 553-652-40
長度 × 直徑
200 mm × 12.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)