主要文件
GF54829491
Polyamide/Imide
(PAI), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
别名:
AM316820
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$319.00
$319.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$319.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$319.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
spheres
制造商/商品名称
Goodfellow 548-294-91
直径
3.18 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)