主要文件
GF54256507
Iron/nickel
powder, Fe 58%/Ni 42%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
别名:
FE136010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$822.00
$822.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$822.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171604
NACRES:
NA.23
$822.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 542-565-07
重量
100 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract,Skin
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)