主要文件
GF53022541
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g, 99.999%
别名:
FE236010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
产品GF53022541监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
方案
99.999%
表单
powder (atomized)
制造商/商品名称
Goodfellow 530-225-41
重量
500 g
最大零件尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)