Merck
GF52816125
Bar, 8.0 mm, size 100 mm, side length (of longer side) 52mm
别名:
CU008021
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,110.00
$1,110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,110.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141711
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
bars
制造商/商品名称
Goodfellow 528-161-25
电阻率
1.673 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 mm
沸点
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)