Merck
GF52123788
wire, 1.0 mm diameter, length 0.025 m, purity 99.9%
别名:
RH005130
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,370.00
$1,370.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,370.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Rh
CAS号:
分子量:
102.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141738
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,370.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99.9%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 521-237-88
电阻率
4.33 μΩ-cm, 20°C
长度
0.025 m
直径
1.0 mm
沸点
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
密度
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)