主要文件
GF51519225
聚丙烯
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 1000 g, condition isotactic
别名:
PP306315
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$987.00
$987.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$987.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$987.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 515-192-25
重量
1000 g
标称颗粒尺寸
4 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)