主要文件
GF51505264
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 50 mm, temper unannealed
别名:
FE187930
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$476.00
$476.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$476.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171604
NACRES:
NA.23
$476.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 515-052-64
长度
50 mm
直径
16 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)