主要文件
GF50859524
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 0.5 m, condition shape-memory alloy
别名:
NI205041
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$372.00
$372.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$372.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
$372.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 508-595-24
長度
0.5 m
直徑
0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)