Merck
GF50557709
rod, 50mm, diameter 30.0mm, annealed, 99.9%
别名:
铌, 钶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,520.00
$1,520.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,520.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Nb
CAS号:
分子量:
92.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141730
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,520.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
方案
99.9%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 505-577-09
电阻率
13-16 μΩ-cm, 20°C
长度 × 直径
50 mm × 30.0 mm
沸点
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)