主要文件
GF48517050
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, 45 μm mean particle size
别名:
NI706011
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,170.00
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,170.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 485-170-50
重量
200 g
最大零件尺寸
150 μm
平均粒径
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)