主要文件
GF48335014
黄铜
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 5000 m, temper hard
别名:
CU025120
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,300.00
$2,300.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,300.00
About This Item
UNSPSC代码:
30102010
NACRES:
NA.23
$2,300.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 483-350-14
长度
5000 m
直径
0.08 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)