主要文件
GF46551944
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
100m wire, 0.5mm diameter, hard
别名:
CO125150
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$971.00
$971.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$971.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
$971.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
方案
99.2%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 465-519-44
长度 × 直径
100 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)