主要文件
GF44935612
聚四氟乙烯
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 50 m, wall thickness 0.3 mm
别名:
FP307012
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$769.00
$769.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$769.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$769.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 449-356-12
长度
50 m
壁厚度
0.3 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)