主要文件
GF44759054
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
100g lump, 100mm max. lump size
别名:
BI036100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$408.00
$408.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$408.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$408.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 447-590-54
重量
100 g
最大肿块尺寸
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)