Merck
GF44538295
活性炭
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, high purity 99.997%
别名:
活性炭黑
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$759.00
$759.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$759.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141908
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$759.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
方案
99.997%
表单
powder
自燃温度
842 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 445-382-95
电阻率
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
重量
50 g
最大零件尺寸
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Self-heat. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)