Merck
GF44381505
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 97.%
别名:
HF006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Hf
CAS号:
分子量:
178.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141718
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
化驗
97.0%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 443-815-05
電阻係數
29.6 μΩ-cm, 0°C
重量
20 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI 密鑰
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)