主要文件
GF44051598
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g, condition additive free polymer
别名:
FV306300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$389.00
$389.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$389.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$389.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 440-515-98
重量
100 g
标称颗粒尺寸
5 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)