主要文件
GF42403205
不锈钢-AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 100 mm, wall thickness 0.25 mm
别名:
FF217300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 424-032-05
长度
100 mm
外径
2.1 mm
壁厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)