主要文件
GF41543018
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.02mm thickness, as rolled
别名:
CU070275
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$736.00
$736.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$736.00
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
$736.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
表单
foil (coil - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 415-430-18
尺寸 × 厚度
1 m × 0.02 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)