Merck
GF41233687
foil, thickness 0.0125 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
别名:
BI000130
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141706
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
描述
Light Tight (LT)
方案
99.97%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 412-336-87
电阻率
129 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.0125 mm
基质
Permanent Polyester support
沸点
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
All foils are mounted on a permanent support which cannot be removed without damaging the foil.
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)