主要文件
GF40183691
镍铁合金Ni70Fe30
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
别名:
NJ125825
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$408.00
$408.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$408.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
$408.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
描述
polyimide insulation
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 401-836-91
长度
10 m
导体直径
0.025 mm
隔离层厚度
0.0035 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)