Merck
GF39582816
foil, thickness 0.25 mm, 10 mm diameter, purity 99.8%
别名:
V 000320
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
V
CAS号:
分子量:
50.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141749
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
8 mmHg ( 20 °C)
方案
99.8%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 395-828-16
电阻率
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
直径
10 mm
10 mm
厚度
0.25 mm
沸点
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[V]
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)