主要文件
GF39543600
Gold/tin
rod, Au 80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 50 mm
别名:
AU067920
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$3,010.00
$3,010.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$3,010.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
$3,010.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 395-436-00
長度
50 mm
直徑
3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)