主要文件
GF39538255
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
别名:
AL227100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$588.00
$588.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$588.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
$588.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 395-382-55
長度 × 壁厚
1000 mm × 1.63 mm
外徑 × 內徑
6.35 mm × 3.09 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)