主要文件
GF39124346
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
别名:
ZN026010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$776.00
$776.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$776.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$776.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 391-243-46
重量
100 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)