主要文件
GF38924310
不锈钢-AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, max. particle size 45 micron, weight 50 g, condition atomized
别名:
FF216040
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$457.00
$457.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$457.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$457.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 389-243-10
重量
50 g
最大零件尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)