主要文件
GF38232367
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
500mm rod, 2mm diameter
别名:
FA147905
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 382-323-67
長度 × 直徑
500 mm × 2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)