主要文件
GF37626587
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness
别名:
IN080230
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$714.00
$714.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$714.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$714.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 376-265-87
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)