主要文件
GF37318079
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
别名:
CU050240
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
foil (disks - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 373-180-79
尺寸 × 厚度
50 mm × 0.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)